2,2-Diméthyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethyl-7-hydroxycoumaran, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-ol
D2154-25G D2154-100G
TCIAD2154-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD2154-25G TCIAD2154-100G
2,2-Diméthyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ol ≥98.0% (par GC)
2,2-Diméthyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Numéro MDL: MFCD00075382
Numéro CAS: 1563-38-8
EINECS: 216-350-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité