Dimethylthiophosphinoyl chloride ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorodimethylphosphine Sulphide, Dimethylphosphinothioyl Chloride
D2159-1G D2159-5G
TCIAD2159-1GEA 115 EUR InStock
TCIAD2159-1G TCIAD2159-5G
Dimethylthiophosphinoyl chloride ≥97.0% (par GC)
Dimethylthiophosphinoyl chloride
Formule: C₂H₆ClPS
MW: 128,55 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014454
Numéro CAS: 993-12-4
EINECS: 213-606-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité