1,6-Diaminopyrene ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D2160-100MG D2160-500MG
TCIAD2160-100MGEA 260 EUR InStock
TCIAD2160-100MG TCIAD2160-500MG
1,6-Diaminopyrene ≥98.0% (sur base azote total)
1,6-Diaminopyrene
Formule: C₁₆H₁₂N₂
Numéro MDL: MFCD00142568
Numéro CAS: 14923-84-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité