Ethyl diacetoacetate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Acetyl-3-oxobutyrate, Ethyl 2-acetyl-3-oxobutanoate
D2170-25G D2170-5G
TCIAD2170-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAD2170-25G TCIAD2170-5G
Ethyl diacetoacetate ≥96.0% (par GC)
Ethyl diacetoacetate
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00009864
Numéro CAS: 603-69-0
EINECS: 210-053-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité