6,8-Dimethoxy-4-methylquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2190-1G D2190-5G
TCIAD2190-1GEA 125 EUR InStock
TCIAD2190-1G TCIAD2190-5G
6,8-Dimethoxy-4-methylquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6,8-Dimethoxy-4-methylquinoline
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191629
Numéro CAS: 51049-14-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 64.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité