(-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-alpha-L-xylo-2-hexulofuranosonic acid monohydrate, 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonicacidmonohydrate, 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate, Dikegulac monohydrate
D2191-25G D2191-5G
TCIAD2191-25GEA 268 EUR InStock
TCIAD2191-25G TCIAD2191-5G
(-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(-)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate
Formule: C₁₂H₁₈O₇·H₂O
MW: 274,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150517
Numéro CAS: 68539-16-2
Merck Index: 14,03199
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -22.0 deg (C=2, MeOH)
Water 6.0 to 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité