(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
D2193-1G D2193-5G
TCIAD2193-1GEA 113 EUR InStock
TCIAD2193-1G TCIAD2193-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (par GC)
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00191348
Numéro CAS: 132883-44-4
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (C=10, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité