1,4-Dichloro-2-butanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2194-10G D2194-25G D2194-5G
TCIAD2194-10GEA 284 EUR InStock
TCIAD2194-10G TCIAD2194-25G TCIAD2194-5G
1,4-Dichloro-2-butanol ≥97.0% (par GC)
1,4-Dichloro-2-butanol
Formule: C₄H₈Cl₂O
MW: 143,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191343
Numéro CAS: 2419-74-1
EINECS: 219-339-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eca9ced0af08778e4389b47e2f210af4a31cf41b&vid=eca9ced0af08778e4389b47e2f210af4a31cf41b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité