4,4'-Dimethoxybenzhydrylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2202-1G D2202-25G D2202-5G
TCIAD2202-1GEA 103 EUR InStock
TCIAD2202-1G TCIAD2202-25G TCIAD2202-5G
4,4'-Dimethoxybenzhydrylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4'-Dimethoxybenzhydrylamine
Formule: C₁₅H₁₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00191409
Numéro CAS: 19293-62-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité