3,4-Diisopropoxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diisopropyl Squarate, 3,4-Diisopropoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
D2207-25G D2207-5G
TCIAD2207-25GEA 256 EUR InStock
TCIAD2207-25G TCIAD2207-5G
3,4-Diisopropoxy-3-cyclobutène-1,2-dione ≥98.0% (par GC)
3,4-Diisopropoxy-3-cyclobutène-1,2-dione
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075125
Numéro CAS: 61699-62-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité