2,11-Dithia[3.3]paracyclophane ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D2210-100MG D2210-500MG
TCIAD2210-100MGEA 86.9 EUR InStock
TCIAD2210-100MG TCIAD2210-500MG
2,11-Dithia[3.3]paracyclophane ≥98.0% (par HPLC)
2,11-Dithia[3.3]paracyclophane
Formule: C₁₆H₁₆S₂
Numéro MDL: MFCD00191410
Numéro CAS: 28667-63-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 220.0 to 227.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité