1,3,5-Triazine-2,4-diamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,5-Triazine-2,4-diamine
D2227-1G D2227-5G
TCIAD2227-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAD2227-1G TCIAD2227-5G
1,3,5-Triazine-2,4-diamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,3,5-Triazine-2,4-diamine
Formule: C₃H₅N₅
MW: 111,11 g/mol
Point de fusion: 325°C
Numéro MDL: MFCD00014598
Numéro CAS: 504-08-5
EINECS: 207-983-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40ebd1033fe900bc1a3f5d032bbfe60dda444216&vid=40ebd1033fe900bc1a3f5d032bbfe60dda444216&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité