Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Dioctadecylmethylamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methyldioctadecylamine

D2229-25G D2229-5G
TCIAD2229-25GEA 317 EUR InStock
TCIAD2229-25G TCIAD2229-5G
N,N-Dioctadecylmethylamine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Dioctadecylmethylamine


Formule: C₃₇H₇₇N
MW: 536,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075495
Numéro CAS: 4088-22-6
EINECS: 223-819-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité