N2,N2-Diméthyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N2,N2-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Metformin Related Compound C, N2,N2-Dimethylmelamine
D2236-5G D2236-1G
TCIAD2236-5GEA 244 EUR InStock
TCIAD2236-5G TCIAD2236-1G
N2,N2-Diméthyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N2,N2-Diméthyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Formule: C₅H₁₀N₆
MW: 154,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191338
Numéro CAS: 1985-46-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité