4-Dodecyloxyphthalonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2237-1G D2237-5G
TCIAD2237-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD2237-1G TCIAD2237-5G
4-Dodecyloxyphthalonitrile ≥99.0% (par GC)
4-Dodecyloxyphthalonitrile
Formule: C₂₀H₂₈N₂O
Numéro MDL: MFCD00191413
Numéro CAS: 161082-75-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité