(-)-1,4-Di-O-benzyl-L-threitol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (-)-(2S,3S)-1,4-Bis(benzyloxy)-2,3-butanediol
D2240-1G D2240-5G
TCIAD2240-1GEA 116 EUR InStock
TCIAD2240-1G TCIAD2240-5G
(-)-1,4-Di-O-benzyl-L-threitol ≥98.0% (par GC)
(-)-1,4-Di-O-benzyl-L-threitol
Formule: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077723
Numéro CAS: 17401-06-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -6.5 deg (C=5, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité