1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2:5,6-Di-o-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
D2265-1G D2265-5G
TCIAD2265-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAD2265-1G TCIAD2265-5G
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose ≥98.0% (par GC)
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
Formule: C₁₂H₂₀O₆
MW: 260,28 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135634
Numéro CAS: 2595-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +35.0 to +38.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité