Acide 3,5-bis(benzyloxy)benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Bis(benzyloxy)benzoic acid
D2267-25G D2267-5G
TCIAD2267-25GEA 361 EUR InStock
TCIAD2267-25G TCIAD2267-5G
Acide 3,5-bis(benzyloxy)benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,5-bis(benzyloxy)benzoïque
Formule: C₂₁H₁₈O₄
MW: 334,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191341
Numéro CAS: 28917-43-3
EINECS: 249-311-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=586cd5548842468f78b66be054ed43f3ed0e91ec&vid=586cd5548842468f78b66be054ed43f3ed0e91ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité