5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
D2271-10G D2271-25G
TCIAD2271-10GEA 193 EUR InStock
TCIAD2271-10G TCIAD2271-25G
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine ≥98.0% (par GC, azote total)
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine
Formule: C₆Cl₂N₄
MW: 198,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191419
Numéro CAS: 56413-95-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 184.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité