Dipyridamole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D2274-25G D2274-5G
TCIAD2274-25GEA 105 EUR InStock
TCIAD2274-25G TCIAD2274-5G
Dipyridamole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dipyridamole
Formule: C₂₄H₄₀N₈O₄
MW: 504,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010555
Numéro CAS: 58-32-2
EINECS: 200-374-7
Merck Index: 14,03346
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité