2,5-Dibromohexane mélange de diastéréoisomères ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2298-25G D2298-5G
TCIAD2298-25GEA 172 EUR InStock
TCIAD2298-25G TCIAD2298-5G
2,5-Dibromohexane mélange de diastéréoisomères ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromohexane
Formule: H₃CBrCH(CH₂)₂BrCHCH₃
MW: 243,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039177
Numéro CAS: 24774-58-1
EINECS: 246-457-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of diastereoisomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité