Didecylmethylamine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Decyl-N-methyldecan-1-amine
D2311-25ML D2311-500ML
TCIAD2311-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD2311-25ML TCIAD2311-500ML
Didecylmethylamine ≥95.0% (par GC)
Didecylmethylamine
Formule: C₂₁H₄₅N
MW: 311,60 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: –7°C
Numéro MDL: MFCD00077727
Numéro CAS: 7396-58-9
EINECS: 230-990-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité