5,6-Diacetoxyindole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D2317-1G D2317-5G
TCIAD2317-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD2317-1G TCIAD2317-5G
5,6-Diacetoxyindole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5,6-Diacetoxyindole
Formule: C₁₂H₁₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00152051
Numéro CAS: 15069-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité