Dimethoxymethylphenylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylphenyldimethoxysilane, Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane
D2319-100ML D2319-25ML
TCIAD2319-100MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAD2319-100ML TCIAD2319-25ML
Dimethoxymethylphenylsilane ≥98.0% (par GC)
Dimethoxymethylphenylsilane
Formule: C₉H₁₄O₂Si
MW: 182,29 g/mol
Point d'ébullition: 199°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00008343
Numéro CAS: 3027-21-2
EINECS: 221-192-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité