1,3-Diphenylpropanetrione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dibenzoyl Ketone
D2325-1G D2325-5G
TCIAD2325-1GEA 156 EUR InStock
TCIAD2325-1G TCIAD2325-5G
1,3-Diphenylpropanetrione ≥98.0% (par GC)
1,3-Diphenylpropanetrione
Formule: C₁₅H₁₀O₃
MW: 238,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191426
Numéro CAS: 643-75-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité