4,4'-Dimethoxyoctafluorobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2330-1G D2330-5G
TCIAD2330-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD2330-1G TCIAD2330-5G
4,4'-Dimethoxyoctafluorobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dimethoxyoctafluorobiphenyl
Formule: C₁₄H₆F₈O₂
Numéro MDL: MFCD00039802
Numéro CAS: 2200-71-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité