4-Methyl-N-phenyl-N-(p-tolyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Di-p-tolylaniline, Phenyl(di-p-tolyl)amine, 4,4-Dimethyltriphenylamine, Bis(4-methylphenyl)phenylamine, 4,4'-Dimethyltriphenylamine
D2347-1G D2347-25G D2347-5G
TCIAD2347-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD2347-1G TCIAD2347-25G TCIAD2347-5G
4-Methyl-N-phenyl-N-(p-tolyl)aniline ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-N-phenyl-N-(p-tolyl)aniline
Formule: C₂₀H₁₉N
MW: 273,3700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145004
Numéro CAS: 20440-95-3
EINECS: 243-822-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité