5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D2362-1G D2362-5G
TCIAD2362-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAD2362-1G TCIAD2362-5G
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide
Formule: C₆H₁₁NO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005279
Numéro CAS: 3317-61-1
EINECS: 222-011-1
Merck Index: 14,03393
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité