Trimethylene di(thiotosylate) ≥95.0% (par HPLC) réactif de protection pour méthylène actif
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Propanediyl Di(thiotosylate), Trimethylene Bis(p-toluenethiosulphonate), 1,3-Di(p-tosylthio)propane
D2390-25G D2390-5G
TCIAD2390-25GEA 211 EUR InStock
TCIAD2390-25G TCIAD2390-5G
Trimethylene di(thiotosylate) ≥95.0% (par HPLC) réactif de protection pour méthylène actif
Trimethylene di(thiotosylate)
Formule: C₁₇H₂₀O₄S₄
MW: 416,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014918
Numéro CAS: 3866-79-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 64.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité