(S,S)-(+)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S,S)-(+)-DDB, (2S,3S)-2,3-Dimethoxy-N1,N1,N4,N4-tetramethylbutane-1,4-diamine, (S,S)-(+)-2,3-Dimethoxy-N,N,N',N'-tetramethyl-1,4-butanediamine
D2396-1G D2396-5G
TCIAD2396-1GEA 102 EUR InStock
TCIAD2396-1G TCIAD2396-5G
(S,S)-(+)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(S,S)-(+)-2,3-Dimethoxy-1,4-bis(dimethylamino)butane
Formule: C₁₀H₂₄N₂O₂
MW: 204,31 g/mol
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00063598
Numéro CAS: 26549-21-3
EINECS: 247-794-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité