2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2397-1G D2397-5G
TCIAD2397-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD2397-1G TCIAD2397-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (par GC)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Formule: C₆H₁₀O₃
Point d'ébullition: 67°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671514
Numéro CAS: 74181-34-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité