16-Doxylstearic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration) radical libre
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(14-Carboxytetradecyl)-2-ethyl-4,4-dimethyl-3-oxazolidinyloxy
D2399-100MG D2399-25MG
TCIAD2399-100MGEA 555 EUR InStock
TCIAD2399-100MG TCIAD2399-25MG
16-Doxylstearic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration) radical libre
16-Doxylstearic acid
Formule: C₂₂H₄₂NO₄
MW: 384,58 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010066
Numéro CAS: 53034-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité