5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol ≥96.0% (par GC)
Synonyms: (5,6-Dichloropyridin-3-yl)methanol, 2,3-Dichloro-5-hydroxymethylpyridine, 5,6-Dichloronicotinyl Alcohol
D2402-1G D2402-5G
TCIAD2402-1G TCIAD2402-5G
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol ≥96.0% (par GC)
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671515
Numéro CAS: 54127-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité