2,5-Furanedicarbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Furan-2,5-dicarbaldehyde, 2,5-Furandicarboxaldehyde
D2408-1G D2408-100MG D2408-5G
TCIAD2408-1GEA 253 EUR InStock
TCIAD2408-1G TCIAD2408-100MG TCIAD2408-5G
2,5-Furanedicarbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,5-Furanedicarbaldéhyde
Formule: C₆H₄O₃
MW: 124,10 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671517
Numéro CAS: 823-82-5
EINECS: 212-520-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité