2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphtoquinone ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2421-1G D2421-5G
TCIAD2421-1GEA 165 EUR InStock
TCIAD2421-1G TCIAD2421-5G
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphtoquinone ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,3-Dichloro-5,8-dihydroxy-1,4-naphtoquinone
Formule: C₁₀H₄Cl₂O₄
Numéro MDL: MFCD00075261
Numéro CAS: 14918-69-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité