4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinol, 4,6-Dimethylpyrimidin-2(1H)-one
D2427-25G D2427-500G D2427-100G
TCIAD2427-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD2427-25G TCIAD2427-500G TCIAD2427-100G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006072
Numéro CAS: 108-79-2
EINECS: 203-617-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 204.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité