Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 3,3-Diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
D2438-1G D2438-5G
TCIAD2438-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD2438-1G TCIAD2438-5G
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate ≥96.0% (par GC)
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
Formule: C₁₃H₂₄O₆
MW: 276,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671525
Numéro CAS: 21339-47-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité