Diphenyl-N-cyanocarbonimidate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2454-5GEA 113 EUR InStock
TCIAD2454-5G
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Diphenyl-N-cyanocarbonimidate
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010380
Numéro CAS: 79463-77-7
EINECS: 427-300-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité