Diethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2457-25G D2457-5G
TCIAD2457-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD2457-25G TCIAD2457-5G
Diethylene glycol bis(p-toluenesulphonate) ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Diethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Formule: C₁₈H₂₂O₇S₂
MW: 414,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026001
Numéro CAS: 7460-82-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Ester Value) min. 96.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité