Diphenyl-2-pyridylphosphine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2471-1G D2471-5G
TCIAD2471-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD2471-1G TCIAD2471-5G
Diphenyl-2-pyridylphosphine ≥97.0% (par GC)
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Formule: C₁₇H₁₄NP
Numéro MDL: MFCD00192108
Numéro CAS: 37943-90-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité