1,3-Dibromoadamantane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2480-25G D2480-5G
TCIAD2480-25GEA 510 EUR InStock
TCIAD2480-25G TCIAD2480-5G
1,3-Dibromoadamantane ≥97.0% (par GC)
1,3-Dibromoadamantane
Formule: C₁₀H₁₄Br₂
MW: 294,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077218
Numéro CAS: 876-53-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité