(2E)-3-(Diméthylamino)-2-méthylacrylaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha-Methyl-beta-dimethylaminoacrolein
D2483-25G D2483-5G
TCIAD2483-25GEA 351 EUR InStock
TCIAD2483-25G TCIAD2483-5G
(2E)-3-(Diméthylamino)-2-méthylacrylaldéhyde ≥97.0% (par GC)
(2E)-3-(Diméthylamino)-2-méthylacrylaldéhyde
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075471
Numéro CAS: 19125-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité