(2-Butoxyethoxy)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dioxadecanoic Acid
D2491-25G D2491-5G
TCIAD2491-25GEA 301 EUR InStock
TCIAD2491-25G TCIAD2491-5G
(2-Butoxyethoxy)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(2-Butoxyethoxy)acetic acid
Formule: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Point d'ébullition: 141°C
Numéro MDL: MFCD01105178
Numéro CAS: 82941-26-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité