Acide 4-(diéthylamino)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2493-25G D2493-5G
TCIAD2493-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD2493-25G TCIAD2493-5G
Acide 4-(diéthylamino)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(diéthylamino)benzoïque
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00002538
Numéro CAS: 5429-28-7
EINECS: 226-582-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81bc2bfcfca821d332c2cc405259def60496de8f&vid=81bc2bfcfca821d332c2cc405259def60496de8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité