1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1-Diphenylprop-2-yn-1-ol
D2495-25G D2495-5G
TCIAD2495-25GEA 214 EUR InStock
TCIAD2495-25G TCIAD2495-5G
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol ≥97.0% (par GC)
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Formule: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00041570
Numéro CAS: 3923-52-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité