4,5-Diphenyl-2-oxazolethiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Diphenyl-2-mercaptooxazole
D2511-25G D2511-5G
TCIAD2511-25GEA 117 EUR InStock
TCIAD2511-25G TCIAD2511-5G
4,5-Diphenyl-2-oxazolethiol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,5-Diphenyl-2-oxazolethiol
Formule: C₁₅H₁₁NOS
MW: 253,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173660
Numéro CAS: 6670-13-9
EINECS: 229-707-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66e21257e20d0456618330c2faec5d7b1f75f044&vid=5d0f59c635daf9b3d36aa6ee2f9b7b381abc198f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité