1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2512-5G D2512-1G
TCIAD2512-5GEA 181 EUR InStock
TCIAD2512-5G TCIAD2512-1G
1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Di(2-pyridyl)-1,3-propanedione
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD01321157
Numéro CAS: 10198-89-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité