Difluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal ≥90.0% (par RMN)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethoxy-2,2-difluoroethanol
D2523-25G D2523-5G
TCIAD2523-25GEA 773 EUR InStock
TCIAD2523-25G TCIAD2523-5G
Difluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal ≥90.0% (par RMN)
Difluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Formule: C₄H₈F₂O₂
MW: 126,10 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321160
Numéro CAS: 148992-43-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ee0e4dc607305f04b6b119cd821cedd24b63a41&vid=2ee0e4dc607305f04b6b119cd821cedd24b63a41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (NMR) min. 90.0 w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité