Di-mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
D2542-25G D2542-5G
TCIAD2542-25GEA 192 EUR InStock
TCIAD2542-25G TCIAD2542-5G
Di-mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Di-mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride
Formule: C₁₂H₃₄Cl₂Cu₂N₄O₂
Numéro MDL: MFCD01321163
Numéro CAS: 30698-64-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité