Dodecanedioyl dichloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D2544-25G D2544-5G
TCIAD2544-25GEA 147 EUR InStock
TCIAD2544-25G TCIAD2544-5G
Dodecanedioyl dichloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dodecanedioyl dichloride
Formule: C₁₂H₂₀Cl₂O₂
MW: 267,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012243
Numéro CAS: 4834-98-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité